Stampa…
2-Amino-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC5159-1G PC5159-250MG
APOSPC5159-1GEA 118 EUR
APOSPC5159-1G APOSPC5159-250MG
2-Amino-4-nitrobenzotrifluoride 97%
2-Amino-4-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₅F₃N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094261
CAS Number: 393-49-7