3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC51525-1G
PC51525-250MG
APOSPC51525-1GEA
415
EUR
APOSPC51525-1G
APOSPC51525-250MG
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula:
C₈H₇F₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18397635 CAS Number: 1261611-31-7 |