Stampa…
8-(Trifluoromethoxy)-4-hydroxyquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 8-(Trifluoromethoxy)quinolin-4-ol
PC51523-1G PC51523-250MG
APOSPC51523-1GEA 260 EUR
APOSPC51523-1G APOSPC51523-250MG
8-(Trifluoromethoxy)-4-hydroxyquinoline
8-(Trifluoromethoxy)-4-hydroxyquinoline
Formula: C₁₀H₆F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03407893
CAS Number: 40516-41-4