Stampa…
3,4-Diaminophenylsulphur pentafluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Pentafluorosulphanyl)benzene-1,2-diamine, 4-(Pentafluorothio)benzene-1,2-diamine
PC5149-1G PC5149-250MG PC5149-5G
APOSPC5149-1GEA 350 EUR
APOSPC5149-1G APOSPC5149-250MG APOSPC5149-5G
3,4-Diaminophenylsulphur pentafluoride 97%
3,4-Diaminophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₇F₅N₂S
Peso molecolare: 234,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11501040
CAS Number: 663179-59-7