Stampa…
Methyl 6-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC51486-1G PC51486-250MG PC51486-5G
APOSPC51486-1GEA 84.4 EUR
APOSPC51486-1G APOSPC51486-250MG APOSPC51486-5G
Methyl 6-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate
Methyl 6-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
Peso molecolare: 269,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32647609
CAS Number: 1525649-77-7