1,3-Difluoro-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₂F₅IO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD32219443 CAS Number: 2384319-66-6 |