Stampa…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51437-1G PC51437-250MG PC51437-5G
APOSPC51437-1GEA 625 EUR
APOSPC51437-1G APOSPC51437-250MG APOSPC51437-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₃F₅O₂
Peso molecolare: 214,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32066749
CAS Number: 158178-37-1