Stampa…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: [2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]boronic acid
PC51396-1G PC51396-250MG PC51396-5G
APOSPC51396-1GEA 522 EUR
APOSPC51396-1G APOSPC51396-250MG APOSPC51396-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₄BF₅O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29919696
CAS Number: 158178-36-0