Stampa…
3,4-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC51393-1G PC51393-250MG PC51393-5G
APOSPC51393-1GEA 488 EUR
APOSPC51393-1G APOSPC51393-250MG APOSPC51393-5G
3,4-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 95%
3,4-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₇BrF₂O
Peso molecolare: 237,041 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28789284
CAS Number: 1804416-43-0
UN: 3261
ADR: 8,III