Stampa…
3,4-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3,4-Difluoro-2-methoxyphenyl)methanol
PC51392-1G PC51392-250MG PC51392-5G
APOSPC51392-1GEA 487 EUR
APOSPC51392-1G APOSPC51392-250MG APOSPC51392-5G
3,4-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 95%
3,4-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₈F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28519671
CAS Number: 1779895-68-9