2-(3,4-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₉H₈F₂O₃ Punto di fusione: 85,9…86.9 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28626908 CAS Number: 1558274-26-2 |