Stampa…
1,5-Dibromo-2,3,4-trifluorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
PC51386-1G PC51386-250MG PC51386-5G
APOSPC51386-1GEA 132 EUR
APOSPC51386-1G APOSPC51386-250MG APOSPC51386-5G
1,5-Dibromo-2,3,4-trifluorobenzene
1,5-Dibromo-2,3,4-trifluorobenzene
Formula: C₆HBr₂F₃
Peso molecolare: 289,875 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28505052
CAS Number: 17299-95-5