Stampa…
2-Chloro-3-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chlor-3-iod-6-trifluormethylpyridine
PC51380-1G PC51380-250MG PC51380-5G
APOSPC51380-1GEA 430 EUR
APOSPC51380-1G APOSPC51380-250MG APOSPC51380-5G
2-Chloro-3-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Chloro-3-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂ClF₃IN
Peso molecolare: 307,439 g/mol
Punto di fusione: 35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15478058
CAS Number: 205240-59-1