Stampa…
5-Fluoro-3-methyl-2-nitroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC51367-1G PC51367-250MG
APOSPC51367-1GEA 865 EUR
APOSPC51367-1G APOSPC51367-250MG
5-Fluoro-3-methyl-2-nitroaniline 95%
5-Fluoro-3-methyl-2-nitroaniline
Formula: C₇H₇FN₂O₂
Peso molecolare: 170,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27950992
CAS Number: 468741-19-7