Stampa…

3-[3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

PC51362-1G PC51362-250MG
APOSPC51362-1GEA 524 EUR
APOSPC51362-1G APOSPC51362-250MG
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Formula: C₁₀H₈ClF₃O₃
Peso molecolare: 268,617 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393906
CAS Number: 1261873-29-3

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR