Stampa…
3-Chloro-5-fluoropicolinaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51357-1G PC51357-250MG
APOSPC51357-1GEA 1450 EUR
APOSPC51357-1G APOSPC51357-250MG
3-Chloro-5-fluoropicolinaldehyde 95%
3-Chloro-5-fluoropicolinaldehyde
Formula: C₆H₃ClFNO
Peso molecolare: 159.546 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16606530
CAS Number: 1227563-32-7