Stampa…
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (5-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)methanol
PC51349-1G PC51349-250MG PC51349-5G
APOSPC51349-1GEA 524 EUR
APOSPC51349-1G APOSPC51349-250MG APOSPC51349-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₄BrF₃O
Peso molecolare: 241,005 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756768
CAS Number: 511511-02-7