Stampa…
[4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenyl]boronic acid, pinacol ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC51347-1G PC51347-250MG
APOSPC51347-1GEA 574 EUR
APOSPC51347-1G APOSPC51347-250MG
[4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenyl]boronic acid, pinacol ester 95%
[4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenyl]boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₇BF₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16996389
CAS Number: 503309-12-4