Stampa…
5-Bromo-4-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51346-1G PC51346-250MG
APOSPC51346-1GEA 532 EUR
APOSPC51346-1G APOSPC51346-250MG
5-Bromo-4-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
5-Bromo-4-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₄BrFN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12031517
CAS Number: 1172067-95-6