4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC51345-1G
PC51345-250MG
APOSPC51345-1GEA
469
EUR
APOSPC51345-1G
APOSPC51345-250MG
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol 97%
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol
Formula:
C₇H₅FN₂O Peso molecolare: 152,126 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11656012 CAS Number: 651744-21-7 |