Stampa…
4-(Heptafluoroisopropyl)iodobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51344-1G PC51344-250MG PC51344-5G
APOSPC51344-1GEA 632 EUR
APOSPC51344-1G APOSPC51344-250MG APOSPC51344-5G
4-(Heptafluoroisopropyl)iodobenzene 95%
4-(Heptafluoroisopropyl)iodobenzene
Formula: C₉H₄F₇I
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25372105
CAS Number: 40161-59-9