Stampa…
5-Amino-2-fluorophenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5134-1G PC5134-5G PC5134-10G PC5134-25G
APOSPC5134-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5134-1G APOSPC5134-5G APOSPC5134-10G APOSPC5134-25G
5-Amino-2-fluorophenylacetic acid 98%
5-Amino-2-fluorophenylacetic acid
Formula: C₈H₈FNO₂
Punto di fusione: 135…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094259
CAS Number: 518057-74-4