Stampa…
1-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51335-1G PC51335-250MG
APOSPC51335-1GEA 719 EUR
APOSPC51335-1G APOSPC51335-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
1-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₆FN₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28606409
CAS Number: 1552231-28-3