Stampa…
Ethyl 1-(4-fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51334-1G PC51334-250MG
APOSPC51334-1GEA 522 EUR
APOSPC51334-1G APOSPC51334-250MG
Ethyl 1-(4-fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Ethyl 1-(4-fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀FN₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29905001
CAS Number: 1613022-95-9