Stampa…
2-Amino-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51333-1G PC51333-250MG
APOSPC51333-1GEA 655 EUR
APOSPC51333-1G APOSPC51333-250MG
2-Amino-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile 97%
2-Amino-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile
Formula: C₈H₄FN₃S
Peso molecolare: 193,201 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23705710
CAS Number: 1427448-37-0