Stampa…
5-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51332-1G PC51332-250MG
APOSPC51332-1GEA 655 EUR
APOSPC51332-1G APOSPC51332-250MG
5-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine 99%
5-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine
Formula: C₇H₄BrFN₂S
Peso molecolare: 247,087 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23705700
CAS Number: 1427383-09-2