Stampa…
2,5-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51330-1G PC51330-250MG
APOSPC51330-1GEA 259 EUR
APOSPC51330-1G APOSPC51330-250MG
2,5-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
2,5-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
Formula: C₇H₂Br₂FNS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23705942
CAS Number: 1427426-59-2