Stampa…
Methyl pentafluoropropionylacetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5133-1G PC5133-5G PC5133-10G
APOSPC5133-1GEA 46.6 EUR
APOSPC5133-1G APOSPC5133-5G APOSPC5133-10G
Methyl pentafluoropropionylacetate 95%
Methyl pentafluoropropionylacetate
Formula: C₆H₅F₅O₃
Peso molecolare: 220,094 g/mol
Punto di ebollizione: 124…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041000
CAS Number: 104857-88-7
UN: 1993
ADR: 3,III