Stampa…
2-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51329-100MG PC51329-1G PC51329-250MG
APOSPC51329-100MGEA 120 EUR
APOSPC51329-100MG APOSPC51329-1G APOSPC51329-250MG
2-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile 97%
2-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile
Formula: C₈H₂BrFN₂S
Peso molecolare: 257,082 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23705953
CAS Number: 1427399-19-6