2,6-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC51328-1G
PC51328-250MG
APOSPC51328-1GEA
350
EUR
APOSPC51328-1G
APOSPC51328-250MG
2,6-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole 99%
2,6-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
Formula:
C₇H₂Br₂FNS Peso molecolare: 310,969 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09748620 CAS Number: 1188226-62-1 |