Stampa…
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51322-1G PC51322-250MG PC51322-5G
APOSPC51322-1GEA 72.5 EUR
APOSPC51322-1G APOSPC51322-250MG APOSPC51322-5G
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine 95%
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine
Formula: C₅H₄FIN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09032812
CAS Number: 884660-47-3