6-Fluoro-5-iodopyridin-2-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC51320-1G
PC51320-250MG
PC51320-5G
APOSPC51320-1GEA
296
EUR
APOSPC51320-1G
APOSPC51320-250MG
APOSPC51320-5G
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-ol 95%
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-ol
Formula:
C₅H₃FINO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16611044 CAS Number: 884660-48-4 |