Stampa…
2-(2,2-Dimethylpropanoylamino)-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51317-1G PC51317-250MG
APOSPC51317-1GEA 261 EUR
APOSPC51317-1G APOSPC51317-250MG
2-(2,2-Dimethylpropanoylamino)-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-(2,2-Dimethylpropanoylamino)-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₁₃H₁₄F₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00097847
CAS Number: 256508-75-5