Stampa…
2-Hydroxyethyl trifluoromethyl ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Trifluoromethoxy)ethanol, 2-(Trifluoromethoxy)ethan-1-ol
PC5131-1G PC5131-250MG PC5131-500MG
APOSPC5131-1GEA 683 EUR
APOSPC5131-1G APOSPC5131-250MG APOSPC5131-500MG
2-Hydroxyethyl trifluoromethyl ether 95%
2-Hydroxyethyl trifluoromethyl ether
Formula: C₃H₅F₃O₂
Punto di ebollizione: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11858187
CAS Number: 362631-84-3
UN: 3271
ADR: 3,III