5-Amino-2-fluorobenzamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC5125-5G
PC5125-100G
PC5125-25G
APOSPC5125-5GEA
120
EUR
APOSPC5125-5G
APOSPC5125-100G
APOSPC5125-25G
5-Amino-2-fluorobenzamide 95%
5-Amino-2-fluorobenzamide
Formula:
C₇H₇FN₂O Peso molecolare: 154,142 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094256 CAS Number: 518057-72-2 |