Stampa…
4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51229-1G PC51229-5G
APOSPC51229-1GEA 409 EUR
APOSPC51229-1G APOSPC51229-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
Formula: C₈H₄BrF₄NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28155020
CAS Number: 1820716-82-2