Stampa…
2,4-Difluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51227-1G PC51227-250MG PC51227-5G
APOSPC51227-1GEA 328 EUR
APOSPC51227-1G APOSPC51227-250MG APOSPC51227-5G
2,4-Difluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₃F₂NO₃
Peso molecolare: 187,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11857779
CAS Number: 127228-77-7