Stampa…
2,4-Difluoro-5-nitrobenzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2,4-difluoro-5-nitrobenzene
PC51226-1G PC51226-250MG PC51226-5G
APOSPC51226-1GEA 489 EUR
APOSPC51226-1G APOSPC51226-250MG APOSPC51226-5G
2,4-Difluoro-5-nitrobenzyl bromide 95%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzyl bromide
Formula: C₇H₄BrF₂NO₂
Peso molecolare: 252,013 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756738
CAS Number: 1260790-43-9
UN: 3265
ADR: 8,III