Stampa…
2,4-Difluoro-5-nitrobenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2,4-Difluoro-5-nitrophenyl)methanol
PC51225-1G PC51225-5G
APOSPC51225-1GEA 66.9 EUR
APOSPC51225-1G APOSPC51225-5G
2,4-Difluoro-5-nitrobenzyl alcohol 97%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅F₂NO₃
Peso molecolare: 189,116 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12047726
CAS Number: 935287-88-0