Stampa…
2-Bromo-3-fluorophenylacetylene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51222-1G PC51222-250MG
APOSPC51222-1GEA 609 EUR
APOSPC51222-1G APOSPC51222-250MG
2-Bromo-3-fluorophenylacetylene
2-Bromo-3-fluorophenylacetylene
Formula: C₈H₄BrF
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28127154
CAS Number: 1855543-30-4