5-Amino-4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Amino-4-chloro-α,α,α-trifluoro-2-picoline, 4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Formula:
C₆H₄ClF₃N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11848353 CAS Number: 1196153-86-2 |