5-Amino-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-ol, 4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
PC51215-100MG
PC51215-50MG
APOSPC51215-100MGEA
108
EUR
APOSPC51215-100MG
APOSPC51215-50MG
5-Amino-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
5-Amino-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula:
C₆H₅F₃N₂O Peso molecolare: 178,112 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13189822 CAS Number: 1196153-82-8 |