Methyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate, 4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula:
C₈H₅ClF₃NO₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD18258301 CAS Number: 1211539-36-4 |