Stampa…
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51210-1G PC51210-250MG PC51210-5G
APOSPC51210-1GEA 369 EUR
APOSPC51210-1G APOSPC51210-250MG APOSPC51210-5G
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13188812
CAS Number: 1060810-66-3