Stampa…
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-5-formyl-2-(trifluoromethyl)pyridine, 4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
PC51209-1G PC51209-250MG
APOSPC51209-1GEA 815 EUR
APOSPC51209-1G APOSPC51209-250MG
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formula: C₇H₃ClF₃NO
Peso molecolare: 209,553 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13188806
CAS Number: 1060807-48-8