Stampa…
4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: [2-(Difluoromethyl)pyridin-4-yl]methylamine hydrochloride, 2-(Difluoromethyl)isonicotinylamine hydrochloride
PC51208-1G PC51208-250MG
APOSPC51208-1GEA 590 EUR
APOSPC51208-1G APOSPC51208-250MG
4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formula: C₇H₈F₂N₂·ClH
Peso molecolare: 194,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23701110
CAS Number: 1428532-89-1