Stampa…
2-(Difluoromethyl)-4-(hydroxymethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-(Difluoromethyl)pyridin-4-yl)methanol, [2-(Difluoromethyl)pyridin-4-yl]methanol, 2-(Difluoromethyl)isonicotinyl alcohol
PC51207-1G PC51207-250MG
APOSPC51207-1GEA 579 EUR
APOSPC51207-1G APOSPC51207-250MG
2-(Difluoromethyl)-4-(hydroxymethyl)pyridine
2-(Difluoromethyl)-4-(hydroxymethyl)pyridine
Formula: C₇H₇F₂NO
Peso molecolare: 159,133 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23701109
CAS Number: 1428532-80-2