Stampa…
2-(Difluoromethyl)isonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Difluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
PC51206-250MG PC51206-50MG
APOSPC51206-250MGEA 234 EUR
APOSPC51206-250MG APOSPC51206-50MG
2-(Difluoromethyl)isonicotinic acid
2-(Difluoromethyl)isonicotinic acid
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18256212
CAS Number: 1256818-14-0