Methyl 2-(difluoromethyl)isonicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(Difluoromethyl)-4-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 2-(difluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
PC51205-1G
PC51205-250MG
APOSPC51205-1GEA
0
EUR
APOSPC51205-1G
APOSPC51205-250MG
Methyl 2-(difluoromethyl)isonicotinate
Methyl 2-(difluoromethyl)isonicotinate
Formula:
C₈H₇F₂NO₂ Peso molecolare: 187,143 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22690248 CAS Number: 1251844-44-6 |