4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine, 4-BOC protected 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-2-(difluoromethyl)pyridine, tert-Butyl ((2-(difluoromethyl)pyridin-4-yl)methyl)carbamate, tert-Butyl {[2-(difluoromethyl)pyridin-4-yl]methyl}carbamate
PC51204-1G
PC51204-250MG
APOSPC51204-1GEA
524
EUR
APOSPC51204-1G
APOSPC51204-250MG
4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine, 4-BOC protected 95%
4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine, 4-BOC protected
Formula:
C₁₂H₁₆F₂N₂O₂ Peso molecolare: 258,264 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD23701108 CAS Number: 1428532-94-8 |